Stampa…
L-Fenilalanina 98.5-101.5% (dried basis) USP, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Management of Change (MOC) category = R
MACR4945-06EA 1546.31 EUR
MACR4945-06 MACR4945-07
L-Fenilalanina 98.5-101.5% (dried basis) USP, Multi-Compendial, Macron Fine Chemicals™
L-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 173 °C
Densità: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064227
CAS Number: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271