Stampa…
Agitatori magnetici ad immersione, Multiposition, con telecomando
Fornitore: THERMO H + P LABORTECHNIK
50088162 50088148 50088130 50088120 50088132 50088145 50088151 50134760
442-3321EA 472 EUR
442-3321 442-3322 442-3311 442-3312 442-3114 442-3115 442-3116 HPLT50134760
Agitatori magnetici ad immersione, Multiposition, con telecomando
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Agitatori magnetici compatti con trascinamento VARIOMAG, ermeticamente sigillati in una struttura esterna resistente in acciaio inox (eccetto i modelli MINI, con alloggiamento in plastica), ideali per l'utilizzo diretto nei bagnimaria. I modelli MINI hanno un ingombro ridotto e sono quindi adatti all'impiego negli strumenti analitici, nei portacuvette o nei fotometri, ma non possono essere utilizzati direttamente nei bagnimaria. Il numero massimo di punti di agitazione è 60. Il modello TELEMODUL 20 C ha 4 diverse impostazioni di potenza (25%, 50%, 75% e 100%) e può memorizzare 3 programmi, mentre il modello TELEMODUL 40 C offre 10 impostazioni di potenza (dal 10% al 100%) e un'interfaccia RS232.
  • Comando a distanza mediante unità di controllo separata
  • Utilizzabili a temperature da -10 a 56 °C (umidità relativa 100%) in incubatori o camere fredde* con l'unità di controllo TELEMODUL 40 C
  • Agitatori a immersione (eccetto i modelli MINI), ideali per l'utilizzo diretto in bagnomaria fino a 50 °C (modelli MICRO fino a 95 °C)
  • 3 diversi tipi di unità di controllo: TELEMODUL da 7 W (standard), TELEMODUL 20 da 20 W e TELEMODUL 40 C da 40 W
  • A richiesta è disponibile un distributore da banco che permette di azionare simultaneamente diversi agitatori a velocità sincronizzata e in condizioni di funzionamento identiche
Certificazioni: Classe di protezione a norma DIN EN 60529: IP68
Informazioni per l'ordine: forniti completi di unità di controllo come indicato in tabella.
Attenzione: * Il Micro 20 può essere utilizzato a temperature da -10 a +120 °C (in assenza di umidità)