Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), beads, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Linde 13X
28462.230EA 49.1 EUR
28462.230 28462.290
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), beads, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00164506
CAS Number: 63231-69-6
EINECS: 215-283-8
Visualizza i codici
Identification Passes test
Water absorption capacity (24 h; 100 % RH) Min. 26.5 %