Stampa…
Blu di bromotimolo soluzione R3 Reag. Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
84118.180EA 87 EUR
84118.180 84118.180DP
Blu di bromotimolo soluzione R3 Reag. Ph. Eur.
Blu di bromotimolo
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MDL Number: MFCD00005872
CAS Number: 76-59-5