Stampa…
3-Hydroxytyrosol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
467630010 467630050
ACRO467630010EA 172 EUR
ACRO467630010 ACRO467630050
3-Hydroxytyrosol
3-Hydroxytyrosol
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01320529
CAS Number: 10597-60-1
Visualizza i codici
Appearance Liquid, Clear colorles to yellow
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
HPLC >=97.5 %
Water =<5 %