Stampa…
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
466340250 466341000 466345000
ACRO466340250EA 22.2 EUR
ACRO466340250 ACRO466341000 ACRO466345000
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Formula: C₁₀H₂₅N₃
Punto di ebollizione: 128,0°C ...131.0°C (27.0 hPa)
Densità: 0,8410 g/mL
Flash Pt: 98°C
MDL Number: MFCD00014880
CAS Number: 6711-48-4
EINECS: 229-761-9
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to brown liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Total base 96.0 to 104.0 %