Stampa…
tri-Potassio fosfato 90+ %, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
467330010 467330050 467330250
ACRO467330010EA 45.4 EUR
ACRO467330010 ACRO467330050 ACRO467330250
tri-Potassio fosfato 90+ %, puro
tri-Potassio fosfato
Formula: K₃O₄P
Punto di fusione: 1340 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036295
CAS Number: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Visualizza i codici
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥90.0 %
Water =<10 %