Gel di silice, red/yellow, beads, GPR RECTAPUR® 3 - 6 mm, with indicator
Fornitore: VWR Chemicals
Assorbe l'umidità, neutro, non si scioglie, non è corrosivo. Può essere rigenerato riscaldando a circa 150°C
- Mixture of various indicators and free of dangerous materials
- Colour change from ruby red to orange-yellow
- Regeneration at 120 °C for 4 hours
Formula:
SiO₂ Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa) Punto di fusione: > 1600 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 7631-86-9 |
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) | ≥20,0% |
Residual humidity (150 °C) | ≤3,0% |