Stampa…
Gel di silice, yellow/blue, fractured, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, with indicator
Fornitore: VWR Chemicals
89051.292EA 36.8 EUR
89051.292 89051.360
Gel di silice, yellow/blue, fractured, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, with indicator
Gel di silice
Assorbe l'umidità, neutro, non si scioglie, non è corrosivo. Può essere rigenerato riscaldando a circa 150°C
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from yellow to light blue
  • Regeneration at 120 °C for 4 h
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
Visualizza i codici
Adsorption capacity (H₂O; 25 °C; 40% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%