Stampa…
Gel di silice, blu, pearls, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, with indicator
Fornitore: VWR Chemicals
89050.292EA 28.8 EUR
89050.292 89050.360
Gel di silice, blu, pearls, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, with indicator
Gel di silice
Assorbe l'umidità, neutro, non si scioglie, non è corrosivo. Può essere rigenerato riscaldando a circa 150°C
  • Free of cobalt(II)chloride
  • Regeneration is possible at 120 °C for 4 hours
  • Colour change from dark blue to pink
Formula: SiO₂
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
Visualizza i codici
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%