Stampa…
, beads, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Fornitore: VWR Chemicals
28468.292EA 182 EUR
28468.292 28468.230
, beads, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å)
(adsorbimento di molecole più piccole di 3 µm di diametro)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131613
CAS Number: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Visualizza i codici
Loss on ignition (950 °C) max. 5%
Water absorption capacity (24 h; 100% RH) min. 20%