Stampa…
Cobalto (II) cloruro esaidrato 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
22894.290EA 273 EUR
22894.290 22894.184 22894.261 22894.465
Cobalto (II) cloruro esaidrato 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Cobalto (II) cloruro esaidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 56 °C
Densità: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149652
CAS Number: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Visualizza i codici
Titolo Min. 97 %
Identification passes test
SO4 (Sulphate) max. 100 ppm
Cu (Copper) max. 50 ppm
Fe (Iron) max. 50 ppm
Ni (Nickel) max. 0.15%
Pb (Lead) max. 30 ppm
Zn (Zinc) max. 0.05%