Piperidina ≥99.5% (GC, on anhydrous basis) per sintesi peptidica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
Formula:
C₅H₁₁N Peso molecolare: 85.15 g/mol Punto di ebollizione: 107.3 Punto di fusione: -10 Flash Pt: 16 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005979 CAS Number: 110-89-4 UN: 2401 ADR: 8 I Merck Index: 12,07621 |
Assay (GC on anhydrous basis) | min. 99.5% |
Color (APHA Pt-Co) | max. 20 |
Pyridine | max. 0.15% |
Residue after evaporation | max. 0.001% (w/w) |
Water (Karl Fischer) | max. 0.1% (w/w) |
Iron (Fe) | max. 0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 ppm |
Lead (Pb) | max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | max. 0.1 ppm |