Stampa…
Etidio bromuro soluzione 0,07 %
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: Fenantridinio, 3,8-diammino-5-etil-6-fenil, bromuro
A2273.0005 A2273.0015
A2273.0005EA 39.4 EUR
A2273.0005 A2273.0015
Etidio bromuro soluzione 0,07 %
Ethidium bromide
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Informazioni per l'ordine: Supplied in a dropper bottle.
Formula: C₂₁H₂₀BrN₃
Peso molecolare: 394.31 g/mol
Punto di ebollizione: 72
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011724
CAS Number: 1239-45-8
Merck Index: 13,04751