Stampa…
Piastre per PCR a 96 pozzetti per l’automazione, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
43001-0301EA 244 EUR
43001-0301 43001-0302 43001-0305 43001-0306
Piastre per PCR a 96 pozzetti per l’automazione, J.T.Baker®
Micropiastre Piastre per PCR
Le piastre per PCR J.T.Baker® PCR sono costruite con due componenti di plastica. Un telaio ultra-rigido in policarbonato per l'automazione e pozzetti ultra-sottili in polipropilene per un trasferimento termico e risultati qPCR ottimali.
  • Available in barcoded and non barcoded versions
  • Standard SBS format for use with automation
  • Slightly raised well rims for better sealing
  • Stackable and comes with eight notches for easy insertion on thermoblock
  • White or clear frame and wells
  • Alphanumeric well markings
  • V-bottom
  • Low profile
The wells plastics exist in 2 colors (clear and white) for optimal qPCR results depending on the qPCR cycler. White wells ensure high quality qPCR results by concentrating fluorescent signal, preventing loss of signal, and allowing for better signal detection by the instrument.
Applicazioni: set up della libreria PCR, qPCR, NGS.
Certificazioni: Realizzati in condizioni di clean room (ISO 14644-1 Classe 8). Esenti da DNA, DNase, RNase e inibitori PCR.
Confezione: 10 confezioni da 5 piastre in pellicola di PE.