Fenolftaleina 1% in ethanol 70% Indicatore pH
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
- Transition range pH 8.2-9.8
Formula:
C₂₀H₁₄O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005913 CAS Number: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN: 1170 ADR: 3,III |
Application test | passes test |