Stampa…
VWR® Eco Premium, Congelatori ULT
Fornitore: VWR Collection
471-1252EA 14030 EUR
471-1252 471-1253 471-1304
VWR® Eco Premium, Congelatori ULT
Congelatori Ultra freezer
I congelatori VWR® ULT Eco Premium sono progettati per la conservazione sicura e affidabile di campioni sensibili. Sono dotati di controllo ergonomico e basso consumo energetico.
  • Maximum 2'' box capacity: 264/352/528
  • Energy star certified
  • Temperatures between −86 and −50 °C
  • Eco Premium 352 and 528: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: Long warm up time (warm up time from −86 and −50 °C: 280 min)
  • Highly efficient VIP insulation and long lasting rust proof sample chamber
  • Green refrigerants
  • USB and Ethernet interface for data transfer
I congelatori VWR® ULT Eco Premium hanno una camera interna in acciaio inossidabile, una configurazione flessibile del rack e sono ulteriormente caratterizzati da bassi consumi energetici e costi di elettricità. Hanno scomparti della camera adattabili individualmente e i campioni rimangono congelati per >30 ore in caso di interruzione di corrente o guasto del sistema. I refrigeranti ecocompatibili utilizzati contribuiscono a proteggere l'ambiente.
Certificazioni: UL, cUL, UKCA.
Informazioni per l'ordine: Sono disponibili diversi accessori, da ordinare separatamente.