Stampa…
VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Fornitore: VWR Collection
479-2258EA 167 EUR
479-2258 479-2259 479-2260 479-2261 479-2262 479-2263 479-2264
VWR®, Drawer Rack for Cryoboxes, Height 50 mm
Rack Supporti per cryobox
I rack per congelatori come sistemi di stoccaggio e inventario per congelatori ULT verticali facilitano l'organizzazione dei campioni.
  • Sono disponibili diverse dimensioni di altezza e profondità e possono essere utilizzate in tutte le marche di congelatori
  • Rack per cryobox standard da 2" (133×133×51 mm)
  • Realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con bordi smussati
Questi rack garantiscono un processo operativo ergonomico poiché i cassetti sono posizionati nel rack. Grazie al design estraibile, è facile prelevare campioni senza doverMore Product Information