Stampa…
VWR®, Scaffali portavassoi scorrevoli per cryobox, altezza 50 mm
Fornitore: VWR Collection
479-2251EA 163 EUR
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR®, Scaffali portavassoi scorrevoli per cryobox, altezza 50 mm
Rack Supporti per cryobox
I rack per congelatori come sistemi di stoccaggio e inventario per i congelatori ULT verticali semplificano l'organizzazione dei campioni.
  • Sono disponibili diverse dimensioni di altezza e profondità e possono essere utilizzate in tutte le marche di congelatori
  • Rack per cryobox standard da 2" (133×133×51 mm)
  • Realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con bordi smussati
Questi rack garantiscono un processo operativo ergonomico poiché i vassoi sono posizionati nel rack. Grazie al design estraibile, è facile prelevare campioni senzaMore Product Information