Stampa…
Rack per microprovette, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
45003-0000EA 48.7 EUR
45003-0000 45000-0000 45005-0000 45000-0008
Rack per microprovette, J.T.Baker®
Tubi Microprovette
Sistema per la conservazione sicura dei campioni.
  • Fondo a V per un recupero ottimale del campione
  • Provette o strisce individuali di 8 provette disponibili
  • Tappetino sigillante Capmat a 96 pozzetti e strisce di 8 tappi a spina disponibili
  • Rack ricaricabile con marcatura alfanumerica
  • Non sterile
I rack per microprovette vengono fornite con provette incluse. Il rack può essere anche riempito con provette individuali disponibili separatamente. Ha un ingombro conforme allo standard SBS ed è compatibile con tutti i sistemi robotici attuali.