Stampa…
Incubatori, IN/INplus (convezione naturale) e IF/IFplus (convezione forzata)
Fornitore: MEMMERT
IF260PLUS IF30 IF30PLUS IF450 IF450PLUS IF55 IF55PLUS IF75 IF750 IF750PLUS IF75PLUS IF110 IF110PLUS IF160 IF160PLUS IF260 IF55M IF55MPLUS IF750M IF750MPLUS IF110M IF110MPLUS IF160M IF75M IF160MPLUS IF260M IF260MPLUS IF75MPLUS IF30MPLUS IF30M IF450M IF450MPLUS
390-0633EA 5119 EUR
390-0633 390-0634 390-0635 390-0636 390-0637 390-0638 390-0639 390-0640 390-0641 390-0642 390-0643 390-0628 390-0629 390-0630 390-0631 390-0632 MEMMIF55M MEMMIF55MPLUS MEMMIF750M MEMMIF750MPLUS MEMMIF110M MEMMIF110MPLUS MEMMIF160M MEMMIF75M MEMMIF160MPLUS MEMMIF260M MEMMIF260MPLUS MEMMIF75MPLUS MEMMIF30MPLUS MEMMIF30M MEMMIF450M MEMMIF450MPLUS
Incubatori, IN/INplus (convezione naturale) e IF/IFplus (convezione forzata)
Incubatori Incubatori standard
Incubatori a convezione naturale o forzata con range di temperatura fino a 80 °C. Scelta tra due display diversi, SingleDISPLAY o TwinDISPLAY, in base all'applicazione.
  • Modelli SingleDISPLAY, ideali per applicazioni standard:
  • Parametri ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocità della ventola, posizione dell'aletta di ventilazione di scarico, ora del programma, fuso orario e ora legale
  • Un sensore di temperatura PT100 in un circuito a 4 fili e interfaccia Ethernet per scaricare i dati
  • Doppia protezione da sovratemperatura con allarme visivo: monitoraggio elettronico della temperatura e limitatore meccanico della temperatura TB conforme a DIN 12 880 per l'arresto del riscaldamento in caso di superamento della temperatura massima prevista di circa 10 °C
Tutti i modelli sono dotati di camera interna ripiani in acciaio inox, per garantire una lunga durata e una pulizia semplice. Negli incubatori sono integrati un registratore di dati e un timer digitale regolabile da 1 minuto a 99 giorni e 23 ore. Tutti i modelli con TwinDISPLAY sono caratterizzati da controllo intuitivo e software di registrazione AtmoCONTROL, che utilizza simboli drag-and-drop per l'immissione dei valori. Il software consente di monitorare online massimo 32 apparecchiature collegate ed è in grado di inviare un messaggio di allarme automatico a uno o più indirizzi e-mail. Le unità IFplus dispongono di un ciclo di sterilizzazione di 4 ore a 160 °C. Sui modelli TwinDISPLAY è possibile programmare in modo rapido e semplice cicli di lavoro a rampe. La funzione SetpointWAIT impedisce l'avvio del processo prima del raggiungimento della temperatura impostata. Questa caratteristica può essere utilizzata anche con i sensori PT100 aggiuntivi posizionabili liberamente, per avviare il processo al raggiungimento della temperatura impostata su tutti i punti di rilevamento.
Modelli TwinDISPLAY, ideali per processi complessi con aumento progressivo:
Incubatori di uso semplice e intuitivo con 2 display TFT. ControlCOCKPIT con porta USB. Parametri ControlCOCKPIT come indicato sopra
Due sensori PT100 in un circuito a 4 fili per monitoraggio reciproco, presa del controllo delle funzioni in caso di errore
La funzione HeatBALANCE consente di regolare in base all'applicazione la distribuzione della potenza riscaldante (bilanciamento) tra aree di riscaldamento superiore e inferiore
Dati di protocollo registrati e visualizzati su ControlCOCKPIT (max 10.000 valori, corrispondenti a circa 1 settimana)
Interfaccia Ethernet per la lettura del registro dei protocolli, per il caricamento e l'esecuzione dei programmi e per la registrazione online
Protezione multipla da sovratemperatura con allarme acustico e visivo: monitoraggio elettronico della temperatura TWW/TWB regolabile su display (dispositivo indipendente di sicurezza regolabile per temperatura di classe 3.1, per la protezione dei campioni e dell'incubatore) e limitatore meccanico di temperatura TB (classe di protezione 1) conforme a DIN 12 880. La funzione AutoSAFETY regola automaticamente la temperatura al valore impostato in un range regolabile. Impostazione dei valori MIN / MAX per sovra/sottotemperatura
The Im incubators, which have the same specifications as standard models, are classified as a Class I medical device in accordance with the EU directive 93/42/EEC.
IFm or IFmplus models, equipped with a fan for forced air circulation, can be used for the following applications: Microbiological tests, germ count determination, incubation of cell cultures, warming non-sterile cloths or blankets as well as tempering rinsing and infusion solutions.
Informazioni per l' accessorio: For details of the range of shelves and grids, please visit website or contact your local Avantor sales office.
Informazioni per l'ordine: Unità fornite senza ripiani (ripiani, vassoi o griglie in acciaio inox da ordinare separatamente). Gamma di accessori e opzioni montate in fabbrica, quali porte di accesso, prese interne, luci e sportello interno, disponibili su richiesta. Contattare Avantor per ulteriori dettagli prima di eseguire l'ordine, in quanto tali accessori non possono essere montati dopo la consegna.
Attenzione: * RT = Ambiente