Stampa…
VWR® SAS Super Pinocchio CR Air Sampler for Compressed Gas
Fornitore: VWR Collection
710-2151EA 6570 EUR
710-2151 710-2154 710-2152 710-2153 710-2150
VWR® SAS Super Pinocchio CR Air Sampler for Compressed Gas
Campionatori Campionatori d'aria
SAS Super Pinocchio CR è un campionatore compatto microbiologico a impatto progettato per testare la qualità dell'aria compressa e dei gas utilizzati nelle clean room. Una fonte di aria compressa è collegata e il flussometro regola il flusso per raggiungere la portata richiesta.
  • Compatto e completamente trasportabile
  • Piastre contact da 55 mm (RODAC) o piastre Petri standard da 90 mm
  • Costruito al 100% in acciaio inossidabile
  • Completamente autoclavabile
  • Flussimetro calibrato
I campionatori d'aria non alimentati SAS Super Pinocchio CR testano la qualità microbiologica dell'aria e dei gas compressi. Il compatto SAS Super Pinocchio CR offre un modo più conveniente per monitorare le particelle vitali nell'aria compressa e in altre forniture di gas. Può essere completamente smontato per una facile pulizia. Tuttavia, oggi il Pinocchio CR viene realizzato in acciaio inossidabile per consentire un processo di decontaminazione più efficace.
Utilizzando il collaudato metodo SAS di campionamento dell'aria vitale, i campionatori d'aria Pinocchio raccolgono campioni d'aria su piastre Contact o piastre Petri da 90 mm. Il flusso d'aria dall'alimentazione compressa è regolato attraverso un flussimetro prima di passare attraverso una testa di campionamento SAS tradizionale. Tutte le unità Pinocchio forniscono un metodo controllato per il monitoraggio della carica batterica dell'aria compressa e di altri gas e possono essere incluse in un programma di monitoraggio ambientale.
Certificazioni: La documentazione IQ e OQ è disponibile.
Informazioni per l'ordine: Unità indipendente composta da collegamenti, misuratore del flusso d'aria, manometro, rubinetto e testa a imbuto completa di alloggiamento per la piastra.