Cassette per il test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 (Tampone nasale)
Fornitore: SURESCREEN
Test rapido per il rilevamento qualitativo dell’antigene SARS-CoV-2 nel tampone
nasale.
USO PREVISTO
La cassetta per il test rapido dell’antigene SARS-CoV-2 è un test immunologico cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa dell’antigene SARS-CoV-2 nel tampone nasale. L’identificazione si basa sugli anticorpi monoclonali specifici della proteina (N) SARS-CoV-2. Il suo scopo è aiutare nella diagnosi differenziale rapida delle infezioni da COVID-19.
Attenzione: Solo per uso diagnostico professionale in vitro.