Stampa…
Piastre per l'estrazione di liquidi supportati, J.T.Baker® BAKERBOND®
Fornitore: Avantor
8182-96EA 202 EUR
8182-96 8182-02 8183-04 8183-96
Piastre per l'estrazione di liquidi supportati, J.T.Baker® BAKERBOND®
Purificazione proteine Reagenti per estrazione di proteine
Le piastre J.T.Baker® BAKERBOND® per l’estrazione di liquidi supportati (SLE) sono un'alternativa ideale e più veloce ai tradizionali metodi di estrazione liquido-liquido e permettono un eccellente recupero degli analiti dalle matrici biologiche.
  • Materiale da confezionamento in terra di diatomee
  • Protocollo semplice
  • Più veloce e facile dell'estrazione liquido-liquido
  • Formati piastra a 96-pozzetti o cartucce disponibili
  • Possono essere usati per la rimozione delle proteine
Questo metodo di preparazione del campione può essere usato prima di metodi cromatografici come LC-MS, HPLC e UHPLC, e ha un'ampia applicabilità per acidi, basi e composti neutri.