Stampa…
Piastre di precipitazione delle proteine J.T.Baker® BAKERBOND®
Fornitore: Avantor
8181-596EA 515 EUR
8181-596 8181-96
Piastre di precipitazione delle proteine J.T.Baker® BAKERBOND®
Purificazione proteine Reagenti per estrazione di proteine
Le piastre di precipitazione delle proteine J.T.Baker® BAKERBOND® consentono una rapida rimozione delle proteine dai campioni biologici.
  • Rimozione della proteina dal plasma
  • Ideale prima delle applicazioni LC-MS
  • Formato piastra a 96 pozzetti per campioni multipli
  • Può essere utilizzato il collettore per vuoto (8183-VM)
  • Piastre di raccolta disponibili
Le proteine fuoriescono con forza dalla soluzione quando si segue il protocollo standard, questo processo rimuove le proteine dalla matrice che potrebbero interferire con le analisi LC-MS ed evita anche qualsiasi precipitazione delle proteine durante le analisi HPLC.