Stampa…
Litio idrossido, anidro ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
88369.180EA 113 EUR
88369.180 88369.290
Litio idrossido, anidro ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Litio idrossido
Formula: LiOH
Peso molecolare: 23.95 g/mol
Punto di ebollizione: 924
Punto di fusione: 462
MDL Number: MFCD00011095
CAS Number: 1310-65-2
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Visualizza i codici
Assay min. 99%
Heavy metals (as Pb) max. 20 ppm
Lithium carbonate max. 1.0%
Cl (Chloride) max. 0.04%
SO4 (Sulphate) max. 0.04%
Ca (Calcium) max. 0.02%
Fe (Iron) max. 20 ppm
K (Potassium) max. 0.02%
Na (Sodium) max. 0.05%