Capsaicin
Fornitore: Apollo Scientific
Active component of cayenne pepper.
Formula:
C₁₈H₂₇NO₃ Punto di ebollizione: 210…220 °C Punto di fusione: 65…68 °C Flash Pt: 113 °C |
MDL Number:
MFCD00017259 CAS Number: 404-86-4 |