Stampa…
Celite® 535, coadiuvante per filtrazione, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
22554.290EA 34.2 EUR
22554.290 22554.360
Celite® 535, coadiuvante per filtrazione, GPR RECTAPUR®
Celite® 535, coadiuvante per filtrazione
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 2,3…2.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132803
CAS Number: 68855-54-9
Visualizza i codici
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 10,0
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 80%