Stampa…
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubatore CO₂
Fornitore: VWR Collection
390-1544EA 10740 EUR
390-1544 390-1690
VWR® INCU-Line® ILCO 180 Premium, Incubatore CO₂
Incubatori Incubatori CO₂
The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sample safety. This CO₂ incubator comes with a built-in, drift-free infrared CO₂ sensor that can be sterilised. Reliable decontamination is provided by the standard-compliant 180 °C hot air sterilisation routine which completely eliminates contaminants and ensures the inner chamber is completely sterilised. This model has an intuitive menu and user friendly software, also USB port for data download to USB stick and for uploading programs. It can be connected to Ethernet or Wi-Fi networks for remote control from any computer, and users can receive notifications about alarms/events via e-mail.
  • Controller a microprocessore multifunzionale con schermo touch screen a colori da 7", offre una panoramica dei parametri impostati e attuali durante il funzionamento
  • Controllo dell'accesso tramite login con password e funzione di amministratore per gestire cinque account utente
  • 40 programmi personalizzati memorizzabili, cambio rapido e facile dei parametri durante un programma in esecuzione
  • Profilo di temperatura/tempo multisegmento (fino a 100) con rampe regolabili
  • Timer da 1 minuto a 366 giorni o funzionamento continuo
  • Ritardo di avvio regolabile e funzione loop
  • Termostato di sicurezza per sovratemperatura regolabile classe 3.1 (DIN 12880), che protegge i campioni e l’incubatore
Questo incubatore ha una solida porta esterna in lamiera d'acciaio verniciata a polvere, una porta interna in vetro e una camera interna senza ventilatore in acciaio inossidabile di alta qualità (DIN 1.4301). È dotato di un rack per i ripiani, una vaschetta per l'acqua rimovibile, due porte di accesso da 30 mm (sinistra e posteriore) e serratura della porta. Può essere impilato usando un adattatore opzionale per risparmiare spazio. La base opzionale su ruote eviterà la contaminazione della camera dovuta all'inquinamento del suolo.
Tra le caratteristiche di sicurezza sono presenti allarmi di temperatura acustici e visivi, sistema di controllo interruzione di corrente, allarme di sportello aperto, allarme di guasto sensore di temperatura e funzione di autodiagnosi.
L'unità è dotata di un Premium Control Software che aiuta la conformità GLP con le impostazioni di protezione della password, il registro degli eventi e una memoria interna che memorizza fino a 10000 record di dati per ogni utente (memorizzati per un massimo di 12 mesi). Gli utenti possono visualizzare i valori sul display o su un PC in forma tabellare o grafica.
Informazioni per l'ordine: L'unità viene fornita con tre ripiani forati in acciaio inossidabile, chiavi per la serratura (2 pezzi), 3 metri di tubo del gas a pressione, fascetta stringitubo, certificato di prova del produttore a 37 °C, cavo Ethernet, manuale di istruzioni multilingue e Premium Control Software (può essere scaricato dalla memoria interna su chiavetta USB).
Attenzione: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.