Stampa…
General purpose gloves, Perfect Poly® Workeasy Black black
Fornitore: Honeywell Safety
2100251/10 2100251/8 2100251/7 2100251/9
112-1631EA 34.6 EUR
112-1631 112-1633 112-1632 112-1634
General purpose gloves, Perfect Poly® Workeasy Black black
Guanti
Guanti in tessuto di poliestere al 100%, nero. Rivestimento in poliuretano nero sul palmo e sulle punte delle dita. Il poliestere e il rivestimento in poliuretano assicurano una buona resistenza all'abrasione e agli strappi. Buona qualità della presa grazie al rivestimento in poliuretano.
  • Tight knit gives the glove perfect support, limits the penetration of dirt and offers a good touch
  • PU coating ensures a good grip
  • Ventilated back and PU coating optimise the glove's breathability
  • Certified as 'silicone-free' to ensure their use in painting
  • Its dark colour makes it more soilproof, thus ensuring a longer life
La fibra di poliestere è adatta alle operazioni di precisione.
Gauge: 13
Colour: Black
EN 388 (3121); Cat. II
Certificazioni: EN 388:2016 (2121X); Cat. II.