Stampa…
Distributori multipli per bottiglie con filettatura GL 45
Fornitore: Bohlender
D618-48 D618-16 D618-24 D618-44 D618-46
215-3895EA 228 EUR
215-3895 201-0296 215-3893 201-0295 215-3894
Distributori multipli per bottiglie con filettatura GL 45
Ghiere Tappi per bottiglie
Tappo a vite in PPS, nero, corpo distributore in PTFE.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza termica da −200 a +250 °C
  • Adatti per applicazioni con vuoto
Per il trasferimento di liquidi aggressivi o concentrati. Per collegare flessibili o tubi nei recipienti. È possibile inserire nei colli flessibili di misure diverse (diametro esterno).