Stampa…
Matracci di Erlenmeyer, collo stretto o largo, Super Duty, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
212172404 212275408 212173606 212174405 212175401 212273604 212274403 212171408 212171708 212176303 212177308 212272402
214-0212EA 19.2 EUR
214-0212 214-0221 214-0213 214-0214 214-0215 214-0219 214-0220 214-0210 214-0211 214-0216 214-0217 214-0218
Matracci di Erlenmeyer, collo stretto o largo, Super Duty, DURAN®
Fiasche Beute
DURAN®, vetro borosilicato, 3.3, trasparente.
  • Resistenza chimica molto buona
  • Resistente alle alte temperature
  • Minima espansione termica, garantisce una resistenza relativamente alta ai cambiamenti di temperatura
Graduazioni facili da leggere e area di etichettatura bianca. Maggiore stabilità meccanica rispetto ai matracci di Erlenmeyer standard grazie al maggiore spessore della parete e a bordo e base rinforzati. Spessore uniforme della parete. Si consiglia di riscaldare i matracci di Erlenmeyer per applicazioni estremamente pesanti in modo lento eMore Product Information