Stampa…
Raccordi, con filettatura GL
Fornitore: Bohlender
D538-18 D540-18 D539-18 D541-18 D539-14 D540-14 D541-14 D538-14 D539-25 D538-32 D539-32 D540-25 D538-25 D539-45 D538-45 D541-25 D540-32 D540-45
229-0010EA 30.9 EUR
229-0010 229-0055 229-0052 229-0258 229-0051 229-0054 229-0257 229-0000 229-0053 229-0251 229-0253 229-0056 229-0106 229-0254 229-0252 229-0259 229-0255 229-0256
Raccordi, con filettatura GL
Raccordi e connettori
PTFE
  • Eccellente resistenza chimica. Il terreno liquido entra in contatto solo con il PTFE
  • Termoresistente da −200 a +250 °C
  • Resistente a una pressione massima di 10 bar, adatto per vuoto
Raccordo con 2, 3 o 4 collegamenti a vite con filettatura GL. Per la distribuzione di liquidi o gas. Riduttore per collegare tubi o tubi flessibili con diametro esterno diverso.