Stampa…
Rubinetti, con filettatura a vite GL
Fornitore: Bohlender
E686-14 E688-25 E684-18 E684-14 E684-25 E688-14 E686-18 E688-18 E686-25
229-0084EA 124 EUR
229-0084 201-1712 229-0058 229-0057 229-0059 229-0086 229-0085 229-0087 229-0107
Rubinetti, con filettatura a vite GL
Rubinetti
PTFE.
  • Eccellente resistenza chimica. L'elemento fluido entra in contatto solo con il PTFE
  • Termoresistente da –30 a +150 °C
  • Resistente a una pressione massima di 6 bar, adatto per vuoto
Rubinetti a due vie con foro dritto e due connettori filettati o rubinetti a tre vie con foro a L o a T e tre connettori filettati. Rubinetto cilindrico con buone proprietà di tenuta ermetica, valvola di arresto con contrassegno di direzione del flusso. Per distribuire liquidi o gas. Veloce e semplice interruzione del flusso. Collegamento di flessibili o tubiMore Product Information