Stampa…
Adattatori giunto conico con filetto girevole
Fornitore: Bohlender
D692-64 D692-34 D692-44 D692-24 D692-54
201-0270EA 122 EUR
201-0270 201-0268 201-0269 201-0275 BOHLD692-54
Adattatori giunto conico con filetto girevole
Adattatori Adattatori conici a smerigliatura
Adattatori giunto conico con filetto girevole PP, corpo in PTFE.
  • Ottima resistenza chimica
  • Range di temperatura da −50 a +250 °C
  • Utilizzabile con applicazioni con vuoto
For the insertion of probes, tubes and hoses into vessels with standard ground joints. To prevent contact with agitator shafts and so on. Sensors, tubes or hoses are initially guided through the threaded connection. The adapter is then inserted in the joint and the inserted element (tube or probe) is secured in the required position.