Stampa…
Tappi di distribuzione multipla per fusti con filettatura GL
Fornitore: Bohlender
D698-14 D696-08 D696-14 D698-08 D697-14 D697-08
216-0570EA 475 EUR
216-0570 216-0567 216-0568 216-0569 216-1741 216-1740
Tappi di distribuzione multipla per fusti con filettatura GL
Ghiere Tappi per bottiglie
In PTFE
  • Eccellente resistenza chimica; il terreno liquido entra in contatto solo con le parti in PTFE
  • Resistenza termica da –200 a +250 °C
  • Resistente a una pressione massima di 1 bar, adatto per vuoto
Tappo a vite realizzato in PTFE rinforzato in fibra di vetro, ideale per fusti con filettatura interna; corpo distributore mobile e colli con filettatura GL in PTFE. Per l'estrazione o il riempimento di liquidi aggressivi o puri e l'inserimento nei fusti di flessibili, tubi e sonde.