Stampa…
Spruzzette a collo stretto, colorate
Fornitore: VITLAB
132603 132605 132606 132608 132703 132705 132706 132708 1327111
215-2752EA 6.4 EUR
215-2752 215-2753 215-2754 215-2755 215-2756 215-2757 215-2758 215-2759 215-3698
Spruzzette a collo stretto, colorate
Bottiglie Spruzzette
In LDPE, semitrasparente.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica fino a +80 °C
  • Disponibili in 4 colori
Morbide, facili da premere.