Stampa…
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Fornitore: Bohlender
N1660-14 N1660-24
201-0284EA 170 EUR
201-0284 201-0285
Scrubber adaptors for bottles with GL thread, BOLA
Bottiglie Bottiglie per lavaggio di gas
Tappo a vite in PP, corpo della base in PTFE e tubo di ingresso/distributore gas in FEP.
  • Eccellente resistenza chimica; il terreno liquido entra in contatto solo con le parti in PTFE
  • Termoresistente da −200 a +250 °C
  • Adatti per applicazioni con vuoto
Tubi di ingresso e scarico gas senza resistenze con tubi flessibili a parete spessa (ad esempio in PTFE), collegati tramite raccordi filettati da laboratorio disponibili come opzione. Per tubi flessibili elastici, utilizzare i raccordi per tubi flessibili GL. Il tubo di ingresso può essere accorciato alla lunghezza desiderata. Il tappo a vite con dispositivo di fissaggio può essere spostato indipendentemente dal corpo della base e l'unità completa può quindi essere allentata e ricollegata al flacone senza rimuovere i tubi flessibili collegati. Per flaconi con filettature GL 45 o GLS 80 e di volumi da 100 a 5000 ml. Lunghezza del tubo di ingresso gas: 300 mm.