Stampa…
Frigoriferi da laboratorio, LKPv
Fornitore: Liebherr
LKPV1430 LKPV1432 LKPV6530 LKPV6532
471-0665EA 0 EUR
471-0665 471-0666 471-0667 471-0668
Frigoriferi da laboratorio, LKPv
Refrigeratori
Frigoriferi da laboratorio, con raffreddamento ventilato a 5 °C, ±3 °C.
  • Controllo elettronico con display LCD
  • Allarmi di temperatura e apertura porta
  • Registratore dati settimanale integrato; i dati vengono trasferiti tramite interfaccia a infrarossi o connessione RS485
  • Fascia regolabile di accesso per interventi tecnici dal lato anteriore
  • Sbrinamento a gas caldo con evaporazione della condensa
  • Porta reversibile bloccabile con chiusura automatica a un angolo inferiore a 45° (fermo a 90°)
Alloggiamento con verniciatura a polvere, isolamento di 83 mm per il controllo della temperatura con temperatura ambiente di +40 °C (30 °C su porte in vetro), rivestimento interno in acciaio inox con rack rimovibili ed eliminazione dell'acqua di scarico.
Porta di accesso, diametro 8 mm per sonda PT100 (non in dotazione) per monitoraggio centralizzato di temperatura; grafico delle prestazioni disponibili su richiesta. Modelli forniti con ruote Ø 100 mm, 2 frenanti.
Range di temperatura: −2...+15 °C