Stampa…
Ultracongelatore verticale −86°C, Twin Guard™ Series, PHCbi
Fornitore: PHC Corporation
MDF-DU702VX-PE MDF-DU502VX-PE
471-1199EA 23050 EUR
471-1199 471-1200
Ultracongelatore verticale −86°C, Twin Guard™ Series, PHCbi
Congelatori Ultra freezer
Ultracongelatore per temperature ultra basse caratterizzato da funzioni innovative e sicure. Con il sistema di refrigerazione 'Dual Cooling', i due compressori vengono controllati singolarmente e offrono una temperatura estremamente stabile di –86 °C. In caso di guasto di un circuito, l'altro mantiene il congelatore a una temperatura prossima ai –70 °C, per proteggere i campioni fino al completamento delle operazioni di manutenzione. Particolarmente adatto per la conservazione a –86 °C di prodotti biologici preziosi.
  • Refrigeration system 'Dual Cooling' with non-CFC refrigerants
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello MDF-DU702VX-PE MDF-DU502VX-PE
Environmentally Preferable
Codice 471-1199 471-1200
Isolamento PUF / VIP Plus PUF / VIP Plus
Display LCD touch screen LCD touch screen
Allarme Audible and visual Audible and visual
Ripiani/cassetti 3 shelves 3 shelves
Blocco sportello Yes Yes
Materiale Painted steel Painted steel
Peso 320 kg 276 kg