Stampa…
Set cestelli per lavavetreria PG 85
Fornitore: MIELE
11165790
MIEL11165790EA 1920 EUR
MIEL11165790
Set cestelli per lavavetreria PG 85
Lavavetreria
Set di cestelli Basic o Advanced per lavavetreria PG 85.
  • Adatti alle specifiche applicazioni
  • Progettati per rispondere alle esigenze degli utenti
Il set di cestelli Basic è progettato per accogliere sia gli accessori per vetreria da laboratorio a collo largo, per esempio i beaker, e ha un braccio irroratore integrato. Al livello inferiore, è possibile ritrattare fino a 16 bicchieri a collo stretto con la tecnologia a iniezione.
Il set di cestelli Advanced offre la combinazione ideale per grandi quantità di bicchieri e la pulizia a iniezione su entrambi i livelli per un massimo di 100 bicchieri a collo stretto. I moduli sono rimovibili e possono essere sostituiti da altri moduli per adattarsi all'applicazione in questione.