Stampa…
VWR®, Diluitore gravimetrico da 5 kg, con braccio robotico
Fornitore: VWR Collection
710-2122EA 4953 EUR
710-2122 710-2123
VWR®, Diluitore gravimetrico da 5 kg, con braccio robotico
Diluitori Diluitori gravimetrici
I diluitori gravimetrici vengono utilizzati per la diluizione di un campione prima delle analisi microbiologiche. Il braccio robotico con il modello da 5 kg è caratterizzato da una facile discesa del campione, evita la contaminazione e fa risparmiare tempo.
  • Disponibile con una o due pompe
  • Completamente in acciaio inossidabile da un design innovativo
  • Profilo ultra basso per un facile utilizzo sotto flusso laminare
  • Il tempo di diluizione per un campione di 375 g a 1/10 è <80 s (con kit booster in modalità veloce)
  • <1% del peso del campione
  • Fino al <1% di erogazione (in modalità standard o precisa)
  • Pompe di qualità superiore Watson Marlow®
  • La sacca viene mantenuta con il portasacca
Dispositivo accurato, facile da usare, con una vaschetta di raccolta rimovibile per facilitare la pulizia e conforme alle ultime norme internazionali. Questo diluitore è stato progettato per semplificare il lavoro nelle cappe di sicurezza microbiologica.
Un indicatore intuitivo dello stato. Visualizzazione del grado di precisione della diluizioni completata: verde >98%, arancione >95% o rosso <95%. Diventa anche blu se la bilancia non è stabile, dicendoti così di restare in attesa che si stabilizzi.
È dotato anche dell'esportazione dei dati verso una stampante, una connessione USB al computer, l'esportazione dei dati tramite il software e l'esportazione di file Excel™ dal software.
Certificazioni: Conforme agli standard ISO 7218, ISO 6887-1 e FDA BAM.
Informazioni per l'ordine: Sono disponibili accessori supplementari; contatta il tuo rappresentante Avantor di zona per ulteriori informazioni.
Informazioni per l'ordine: Fornito con 1 o 2 pompe, vaschetta di raccolta 400, piastra di protezione per gli ugelli, gruppo di erogazione (GL 45 - Ø 6,4 mm) 1 per pompa, cavo USB, software di monitoraggio, set di cavi di alimentazione (UE, UK, CH), porta sacchetti 400 per diluitore, manuale d'uso, certificato di conformità, set di gomme adesive da 10 e chiave a brugola.