I diluitori gravimetrici vengono utilizzati per la diluizione di un campione prima delle analisi microbiologiche.
- Disponibile con una o due pompe
- Completamente in acciaio inossidabile dal design innovativo
- Profilo ultra basso per un facile utilizzo sotto flusso laminare
- Porta USB
- Tempo di diluizione per riempimento di un tempo di diluizione per un campione da 25 gr diluito 1/10 , meno di 9 secondi
- <1% del peso del campione
- Fino al <1% di erogazione (in modalità standard o precisa)
- La sacca viene mantenuta con il portasacca
Dispositivo accurato, facile da usare, con una vaschetta di raccolta rimovibile per facilitare la pulizia e conforme alle ultime norme internazionali. Questo diluitore è stato progettato per semplificare il lavoro nelle cappe di sicurezza microbiologica.
Un indicatore intuitivo dello stato. Visualizzazione del grado di precisione della diluizioni completata: verde >98%, arancione >95% o rosso <95%. Diventa anche blu se la bilancia non è stabile, dicendoti così di restare in attesa che si stabilizzi.
È dotato anche dell'esportazione dei dati verso una stampante, una connessione USB al computer, l'esportazione dei dati tramite il software e l'esportazione di file Excel™ dal software.
Certificazioni: Conforme agli standard ISO 7218, ISO 6887-1 e FDA BAM.
Informazioni per l'ordine: Sono disponibili accessori supplementari; contatta il tuo rappresentante Avantor di zona per ulteriori informazioni.
Informazioni per l'ordine: Il diluitore viene fornito con 1 o 2 pompe, 1 braccio di distribuzione, 1 vaschetta di raccolta 400, 1 gruppo di erogazione (GL 45 - Ø 6,4 mm) per pompa, cavo USB, software di monitoraggio, set di cavi di alimentazione (UE, UK, CH), porta sacchetti 400 per diluitori, manuale d’uso, guida rapida per utenti, certificato di conformità e set di gomme adesive da 10.