Stampa…
Detergenti Extran®, concentrati liquidi, per uso manuale (MA)
Fornitore: Merck
1.07553.2500 1.07553.9010 1.07553.9025 1.07555.2500 1.07555.9010 1.07555.9025 1.07555.9200 1.07555.5000 1.07555.1000 1.40000.2500 1.40000.9010 1.40000.9025 1.40000.5000 1.07553.5000
1.07553.2500EA 68.11 EUR
1.07553.2500 1.07553.9010 1.07553.9025 1.07555.2500 1.07555.9010 1.07555.9025 1.07555.9200 1.07555.5000 1.07555.1000 1.40000.2500 1.40000.9010 1.40000.9025 1.40000.5000 1.07553.5000
Detergenti Extran®, concentrati liquidi, per uso manuale (MA)
Soluzioni detergenti Detergenti e Detersivi per Superfici
Una gamma di detergenti, per lavaggio manuale e con lavavetrerie, sviluppata per soddisfare le necessità di lavaggio di vetreria e della piccola strumentazione in laboratorio.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
I detergenti per uso manuale sono forniti in forma concentrata e possono essere diluiti dall'operatore con acqua. Normalmente, è sufficiente un'immersione di massimo 2 ore, intervallo di tempo che può essere aumentato per residui particolarmente difficili. In alternativa, riscaldare la soluzione o utilizzare bagni a ultrasuoni per accelerare il procedimento. Per accertarsi di aver eliminato tutti i residui, l'utente può inizialmente risciacquare con acqua di rubinetto, quindi con acqua distillata o demineralizzata.