Stampa…
Etanolo denaturato, EMSURE® per analisi (denaturato con 1% MEK, 1% IPA e 10 ppm Bitrex®)
Fornitore: Merck
Pericolo
1.03771.2500 1.03771.9180
1.03771.2500EA 109 EUR
1.03771.2500 1.03771.9180
Etanolo denaturato, EMSURE® per analisi (denaturato con 1% MEK, 1% IPA e 10 ppm Bitrex®)
Ethanol denatured
Bitrex = Denatonium benzoate
Formula: H₃CCH₂OH
Densità: 0,79 g/cm³(20 °C)
Flash Pt: 12 °C
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II