Stampa…
Piastra J.T.Baker® a pozzetto quadrato
Fornitore: Avantor
43001-0020EA 90.4 EUR
43001-0020 43001-0062 43001-0066
Piastra J.T.Baker® a pozzetto quadrato
Micropiastre Micropiastre Deep Well
Queste piastre a pozzetti quadrati profondi, realizzate in PP vergine, sono progettate per rendere più semplice l'interscambio di piastre nei sistemi automatizzati. Sono anche ideali sia per la coltura cellulare che batterica.
  • Resistente ai prodotti chimici
  • La forma del fondo a V per 24 e 48 pozzetti massimizza la rimozione del liquido e favorisce la risospensione
  • Forma del fondo a U per 96 pozzetti
  • Nessun bordo interno che possa interferire con la raccolta delle sfere magnetiche
  • Pozzetto con bordo rialzato per migliorare la saldatura a caldo
  • La base conica aiuta la concentrazione, la ricostituzione e la centrifugazione del campione
Per un utilizzo massimo della capacità.