Stampa…
J.T.Baker®, Piastra 384
Fornitore: Avantor
43004-0120EA 182 EUR
43004-0120 43004-0200
J.T.Baker®, Piastra 384
Micropiastre Micropiastre Deep Well
Disponibile in PP per lo screening e i sistemi di conservazione automatizzati.
  • Il codice alfanumerico aiuta nell’identificazione del campione
  • Pozzetti quadrati per un maggiore volume
  • Fondo a V per un alto recupero del campione
  • Telaio alto (3 mm) per impilaggio stabile e antiscivolo
La piastra 384 J.T.Baker® è l’ideale per piccoli volumi di campioni.