Stampa…
Piastra 96 J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
43001-0117EA 103 EUR
43001-0117 43001-0118 43001-0119 43001-0600
Piastra 96 J.T.Baker®
Micropiastre Micropiastre Deep Well
Le piastre a 96 pozzetti tondi J.T.Baker® sono ideali per le applicazioni ELISA.
  • Il codice alfanumerico aiuta nell’identificazione dei campioni
  • La forma del piatto riduce significativamente il riporto del campione
  • Le dimensioni standardizzate (128×85 mm) garantiscono la compatibilità con le più comuni macchine da laboratorio