Stampa…
Piastra SRW J.T.Baker®, magnetica
Fornitore: Avantor
43001-0505EA 342 EUR
43001-0505 43001-0504 43001-0506 43001-0514 43001-0515 43001-0516
Piastra SRW J.T.Baker®, magnetica
Micropiastre Micropiastre per HTS
Queste piastre sono prodotte in PP ad alta purezza per un'efficiente preparazione del campione e sono adatte all'uso con processori di particelle magnetiche come il KingFisher™ Apex, Flex 96 e Presto.
  • Ingombro SBS standard
  • I pozzetti cilindrici consentono una buona miscelazione del campione
  • I bordi leggermente rialzati riducono il rischio di contaminazioni incrociate
  • Il codice alfanumerico aiuta nella registrazione e identificazione dei campioni individuali
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU) ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU) ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU) ISO 50001 (Certificate Registration No.) 10000406726-MSC-RvA-DEU ISO 50001 (Certificate Registration No.) 10000406726-MSC-RvA-DEU ISO 50001 (Certificate Registration No.) 10000406726-MSC-RvA-DEU