Stampa…
Microscopio ibrido automatizzato (verticale + invertito + fluorescenza + luce trasmessa), ECHO Revolution
Fornitore: DISCOVER ECHO
VIBE0002 RNCU0001 RNJY0001 RNCO2001 RNHM2001
ECHLVIBE0002EA 3730 EUR
ECHLVIBE0002 630-3340 630-3341 630-3354 630-3356
Microscopio ibrido automatizzato (verticale + invertito + fluorescenza + luce trasmessa), ECHO Revolution
Microscopi
Questo microscopio ibrido completo e automatizzato può essere utilizzato per i metodi d’osservazione verticale e invertita.
  • Diagnostica per immagine live - visualizzazione e acquisizione di campioni in tempo reale con microscopia time-lapse automatizzata
  • Possibilità di supporto incubatore (opzionale) - garantisce condizioni ottimali per il mantenimento della vitalità del campione
  • Multicanale - cattura e sovrappone lunghezze d'onda multiple in fluorescenza
  • Multipunti - imposta punti d’acquisizione multipli da visualizzare e revisionare nel tempo
  • Stitching delle immagine - cattura e ‘combina’ per produrre grandi immagini FOV ad alta risoluzione
  • Z-stacking - acquisisci e sovrapponi immagini su piani di messa a fuoco multipli
  • Auto focus - trova e traccia automaticamente il miglior piano(i) Z per la messa a fuoco
  • Hyperscan - stitching dell’immagine ad alta velocità
Fotocamera monocromatica da 5 MP e fotocamera a colori CMOS Brightfield da 5 MP. Nasello dell'obiettivo intelligente - questo permette all'interfaccia del software di riconoscere automaticamente l'obiettivo utilizzato. Software Hyperscan (opzionale) - scansione ultra rapida e cucitura di immagini a mosaico con velocità fotogrammi della telecamera ad alta velocità
Illumination technique: Brightfield and Epi-fluorescence (phase contrast available as an option). Ultra-bright LEDs with 50000-hour lifespan. Touch screen functions drive cameras and illumination, replacing manual turrets and levers. Traditional eyepieces are replaced by a 32" 4K display for easier viewing. The upright observation method is ideal for viewing glass slides. Useful for water dipping applications. The inverted observation method is suitable for viewing live samples in fluidic chambers such as dishes and well plates. It also allows for easier manipulation of samples. Ideal for long working distance applications.
Informazioni per l'ordine: Da completare con obiettivi, filtri e cubi di luce, e condensatori (tutti venduti separatamente).
Informazioni per l'ordine:
Supplied with a 32" 4K monitor, keyboard and mouse, motorised epi-fluorescence turret, brightfield and fluorescence cameras, power supply, automated precision X/Y stage, and lens cloth.